Documenti fondamentali
SAB5700673
Sigma-Aldrich
Anti-PPP3CA antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CALN, CALNA, CALNA1, CCN1, CNA1, PPP2B, PPP3CA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
31
51
52
57
58
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.55 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP3CA(5530)
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-511 of human PPP3CA (NP_001124163.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)