SAB5700497
Anti-Phospho-PPP1R12A-S668 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
M130, MBS, MYPT1, PPP1R12A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
105
109
111
115
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.7 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer668)
Informazioni sul gene
human ... PPP1R12A(4659)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1