Documenti fondamentali
SAB5700475
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-LAT-Y171 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
IMD52, LAT, LAT1, pp36
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
24
27
28
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.95 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr171)
Informazioni sul gene
human ... LAT(27040)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is phosphorylated by ZAP-70/Syk protein tyrosine kinases following activation of the T-cell antigen receptor (TCR) signal transduction pathway. This transmembrane protein localizes to lipid rafts and acts as a docking site for SH2 domain-containing proteins. Upon phosphorylation, this protein recruits multiple adaptor proteins and downstream signaling molecules into multimolecular signaling complexes located near the site of TCR engagement. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around Y171 of human LAT (NP_001014987.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)