Documenti
SAB5700267
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA7 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
B14.5a, CI-B14.5a, NDUFA7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
12
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.07 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFA7(4701)
Descrizione generale
This gene encodes a subunit of NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I), which is a multiprotein complex located in the inner mitochondrial membrane. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-113 of human NDUFA7 (NP_004992.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1