SAB5700220
Anti-HPRT1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HGPRT, HPRT, HPRT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
24
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
3.81 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HPRT1(3251)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1