Key Documents
SAB5700204
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ARHGEF1, GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
102
104
105
98
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1.07 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF1(9138)
Descrizione generale
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 783-912 of human ARHGEF1 (NP_004697.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1