Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB5700201
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1CC antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PP-1G, PP1C, PPP1CC, PPP1G
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
36
38
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.61 mg/ml
tecniche
ChIP: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1CC(5501)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the protein phosphatase family, PP1 subfamily. PP1 is an ubiquitous serine/threonine phosphatase that regulates many cellular processes, including cell division. It is expressed in mammalian cells as three closely related isoforms, alpha, beta/delta and gamma, which have distinct localization patterns. This gene encodes the gamma isozyme. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-323 of human PPP1CC (NP_002701.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1