Documenti fondamentali
SAB5700081
Sigma-Aldrich
Anti-IKBKG antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IKKAP1, IKKG, IMD33, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO, ZC2HC9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36
48
55
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.5 mg/ml
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKBKG(8517)
Descrizione generale
This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-419 of human IKBKG (NP_003630.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)