SAB5600244
Anti-CD5 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM354, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
human T-cell surface glycoprotein CD5
About This Item
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM354, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:200—1:500
western blot: 10000-25000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD5(921)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2