SAB5600183
Anti-Human IgE-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM122, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RM122, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2