Documenti
SAB56000328
Sigma-Aldrich
Anti-Nkx3.1 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM430, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Homeobox protein NK-3 homolog A, Homeobox protein Nkx-3.1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM430, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX3-1(4824)
Specificità
This antibody reacts to human Nkx3.1
Immunogeno
A peptide corresponding to the N-terminus of human Prostein
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2