SAB5600018
Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys5) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM199, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H4K5ac, Histone H4 (acetyl K5)
Scegli un formato
501,00 €
Scegli un formato
About This Item
501,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM199, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.2-1 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys5)
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)