SAB5300429
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
mouse monoclonal, 1E5
Sinonimo/i:
ERK1, HS44KDAP, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
About This Item
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-MAPK3 antibody produced in mouse, clone 1E5, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E5, monoclonal
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, monkey
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Categorie correlate
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against MAPK3
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)