SAB5300225
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PI3K, p110-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
124 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3CA(5290)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against PIK3CA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)