SAB5300134
Monoclonal Anti-BPIFA2 antibody produced in mouse
clone 5B2, ascites fluid
Sinonimo/i:
BPIFA2, C20orf70, PSP, SPLUNC2, bA49G10.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B2, monoclonal
PM
27 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BPIFA2(140683)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against human Splunc2
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)