SAB5300122
Monoclonal Anti-CRTC3 antibody produced in mouse
clone 5G9, ascites fluid
Sinonimo/i:
CRTC3, FLJ21868, TORC3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G9, monoclonal
PM
68 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRTC3(64784)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against CRTC3
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3