SAB5201916
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PDIA3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9
monoclonal
Descrizione
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 57 kDa
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human (Tested)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA3(2923)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Esclusione di responsabilità
WGK 2