SAB5201765
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Hrp antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
91a, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
hamster, bovine, mouse, Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, dog, pig, guinea pig, rat, rabbit, human, monkey
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tcp1(21454)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)