SAB5201699
Monoclonal Anti-Hsf1 - Atto 390 antibody produced in rat
clone 10H4, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HSTF1
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 85 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, hamster, monkey, bovine, human, guinea pig, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hsf1(15499)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1