SAB5201487
Monoclonal Anti-Ocrl/Inpp5B - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S166A-26, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-EC 3.1.3.36 antibody, Anti-INPP5F, Anti-LOCR, Anti-NPHL2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S166A-26, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... OCRL(4952)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1