SAB5201231
Monoclonal Anti-Fgfa/Fhfa - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S235-22, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Acidic fibroblast growth factor, Anti-ECGFA, Anti-FGF13A, Anti-FGFA, Anti-HBGF1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S235-22, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 30 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGF13(2258)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)