SAB5201210
Monoclonal Anti-Lrrk2/Dardarin - Rpe antibody produced in mouse
clone S138-6, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIP7
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S138-6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 200 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRRK2(120892)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1