SAB5200996
Monoclonal Anti-Alpha-2C antibody produced in mouse
clone S330A-80, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ADRA2L2, Anti-Adra 2c, Anti-Alpha-2CAR
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S330A-80, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 50 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRA2C(152)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1