SAB5200917
Monoclonal Anti-Notch1 - Biotin antibody produced in mouse
clone S253-32, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Motch, Anti-Neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Neurogenic locus notch protein homolog, Anti-TAN1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S253-32, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt >270, ~120 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Notch1(18128)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1