SAB5200819
Monoclonal Anti-Synaptotagmin-6 - Atto 565 antibody produced in mouse
clone S270-47, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-SYT-6
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 565 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S270-47, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 55 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Syt6(54524)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)