SAB5200666
Monoclonal Anti-Dicer - Fitc antibody produced in mouse
clone S167-7, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Double-strand-specific ribonuclease, Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S167-7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 215 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dicer1(192119)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)