SAB5200610
Monoclonal Anti-Git1 - Apc antibody produced in mouse
clone S39B-8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ARF GAP GIT1, Anti-CAT1, Anti-GRK-interacting protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S39B-8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 90 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Git1(83709)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)