SAB5200561
Monoclonal Anti-Glun1-Nr1 - Percp antibody produced in mouse
clone S308-48, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-GRIN1, Anti-MRD8, Anti-NMDAR1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S308-48, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 105 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Grin1(24408)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1