SAB5200540
Monoclonal Anti-Sur1 - Fitc antibody produced in mouse
clone S289-16, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ABC36, Anti-AM60008PU-N, Anti-Abcc8, Anti-HHF1, Anti-MRP8
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S289-16, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 160 kDa
Reattività contro le specie
hamster, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Abcc8(25559)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)