SAB5200287
Monoclonal Anti-Vglut2 - Biotin antibody produced in mouse
clone S29-29, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-DNPI,, Anti-Differentiation associated BNPI, Anti-SLC17A6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S29-29, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc17a6(84487)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1