SAB5200214
Monoclonal Anti-Hsp70 - Apc antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7FB, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 70 kDa
Reattività contro le specie
Drosophila
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)