SAB5200188
Monoclonal Anti-Grp78 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone 3G12-1G11, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AL022860, Anti-Endoplasmic reticulum lumenal, Anti-HSPA5, Anti-Heat shock 70 kDa protein 5, Anti-MIF2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G12-1G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 70 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Hspa5(25617)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)