SAB5200143
Monoclonal Anti-Alginate - Biotin antibody produced in mouse
clone 4B10-1C5, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10-1C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
wide range
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1