SAB5200008
Monoclonal Anti-Acetylated Lysine antibody produced in mouse
clone 7F8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Acetyl Lysine, Anti-Acetylated Lysine, Anti-Lysine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
avian, bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1