SAB4702145
Monoclonal Anti-CD36 APC-Cyanine7 produced in mouse
Sinonimo/i:
FAT, GPIIIb, GPIV, PAS-4, PASIV, Thrombospondin receptor
About This Item
Coniugato
APC-Cy7 conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TR9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD36(948)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1