SAB4702131
Monoclonal Anti-CD22 FITC produced in mouse
Sinonimo/i:
SIGLEC-2, SIGLEC2
About This Item
Coniugato
FITC conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S-HCL-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD22(933)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1