SAB4702105
Monoclonal Anti-CD200 PE produced in mouse
Sinonimo/i:
MOX, MRC, OX-2
About This Item
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OX-104, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD200(4345)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1