SAB4702104
Monoclonal Anti-CD271, purified produced in mouse
Sinonimo/i:
NGFR, TNFRSF16, p75NGFR, p75NTR
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NGFR5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, ( Non-human primates), ( Rabbit), ( Cat)
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1