SAB4702035
Monoclonal Anti-CD79a APC produced in mouse
Sinonimo/i:
BCR alpha, IGA, Ig-alpha, MB-1
About This Item
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HM47, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Chicken), dog, ( Rabbit), ( Guinea pig)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD79A(973)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)