Documenti
SAB4701053
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD200 antibody produced in mouse
clone OX-104
Sinonimo/i:
MOX, MRC, OX-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OX-104, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
BC031103.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD200(4345)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody OX-104 recognizes CD200, a type-1 glycoprotein of the immunoglobulin superfamily, which is expressed in neurons, B and T cell subsets, keratinocytes, follicular dendritic cells, and ovarian cells.
Immunogeno
Human CD200
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.