Documenti fondamentali
SAB4701044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-gammaTubulin GCP2 antibody produced in mouse
clone GCP2-01
Sinonimo/i:
GCP-2, GTC2, GTCC2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GCP2-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q9BSJ2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBGCP2(10844)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody GCP2-01 recognizes gamma-tubulin complex component 2 (GCP2), a 95-103 kDa protein. It recognizes also phosphorylated GCP2.
Immunogeno
GST-fusion protein containing amino acids 2-194 of mouse GCP2
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.