Documenti fondamentali
SAB4700982
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAG1 antibody produced in mouse
clone MEM-255
Sinonimo/i:
CBP, PAG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
MEM-255, monoclonal
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
citations:
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-255, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_018440.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAG1(55824)
Descrizione generale
The antibody MEM-255 recognizes an epitope (aa 235-280) of Csk-binding protein (Cbp) located in the cytoplasmic domain, also known as protein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains (PAG).
Immunogeno
Recombinant intracellular fragment (aa 97-432) of human Cbp (PAG).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)