Documenti
SAB4700955
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42b antibody produced in mouse
clone AK2
Sinonimo/i:
BSS, CD42B, GP1B, GPIbA, VWDP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AK2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC027955
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP1BA(2811)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody AK2 recognizes CD42b (GPIb alpha), a 135-145 kDa membrane glycoprotein expressed on platelets and megakaryocytes. CD42b and CD42c (GPIb beta) are composed in a disulfide linked heterodimer (CD42b/c; 160 kDa); CD42b/c forms a noncovalent complex with CD42a and CD42d.
Immunogeno
Human platelets
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.