SAB4700946
Monoclonal Anti-Cytokeratin 18 antibody produced in mouse
clone DA-7
Sinonimo/i:
CK-18, CK18, CYK18, K18, KRT18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DA-7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
BC020982
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT18(3875)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico