SAB4700922
Monoclonal Anti-CD146 antibody produced in mouse
clone P1H12
Sinonimo/i:
MCAM, MUC18, MelCAM, melanoma cell adhesion molecule
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1H12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
dog, rabbit, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
P43121
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCAM(4162)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico