SAB4700887
Monoclonal Anti-ARHGEF4 antibody produced in mouse
clone ARHGEF-08
Sinonimo/i:
ASEF1, GEF4, STM6
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ARHGEF-08, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q9NR80
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF4(50649)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico