Documenti
SAB4700849
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD334 antibody produced in mouse
clone 4FR6D3
Sinonimo/i:
FGFR-4, FGFR4, JTK2, TKF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4FR6D3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
P22455
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR4(2264)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 4FR6D3 reacts with CD334, the fibroblast growth factor receptor 4, which is an approximately 88 kDa receptor tyrosine kinase expressed in variety of tissues.
Immunogeno
NIH 3T3 cells transfected with full length human CD334
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.