Documenti
SAB4700802
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD114 antibody produced in mouse
clone LMM741
Sinonimo/i:
CSF3R, G-CSF receptor, GCSFR, SCN7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LMM741, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000760.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSF3R(1441)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody LMM741 recognizes CD114 (colony stimulating factor 3 receptor), a 130 kDa transmembrane glycoprotein expressed on granulocytes and their differentiation stages, on monocytes, platelets, endothelial cells and placenta. It is absent from lymphocytes and erythrocytes.
Immunogeno
CHO cells transfected with human CD114
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.