SAB4700798
Monoclonal Anti-CD134 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT35
Sinonimo/i:
ACT35, IMD16, OX40, TNFRSF4, TXGP1L
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ber-ACT35, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
NG_046896.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF4(7293)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico