SAB4700699
IgM-FITC Isotype Control murine
clone PFR-03, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IgM-Fluorescein isothiocyanate Isotype Control murine
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
PFR-03, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2